Få mere at vide
Pentafluorothiophenol, TRC
Artikelnummer. 30136098
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136098 50 mg
30132553 100 mg
30007694 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27356550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-62-0
Molekylær formel C6HF5S
Molekylvægt (g/mol) 200.12
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenethiol
SMIL Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorothiophenol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formel vægt 199.9719