Få mere at vide
Pentafluorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11436026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436026 100 g 100g
11416026 5 g 5g
11426026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22323.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200,13 g/mol
Pentafluorthiophenol bruges som en fluoreret byggesten
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pentafluorthiophenol bruges som en
fluoreret
byggesten
Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-62-0
Molekylær formel C6HF5S
Molekylvægt (g/mol) 200.13
MDL nummer MFCD00004828
InChI nøgle UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
PubChem CID 13042
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzenthiol
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorothiophenol
Smeltepunkt -24 °C
Tæthed 1.572
Kogepunkt 143 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.465
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1876292
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.13
Procent renhed 97%