Få mere at vide
Pentafluoropyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluoropyridine |
| CAS | 700-16-3 |
| Molekylær formel | C5F5N |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8 |
| SMIL | Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentafluoropyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.05 |
| Formel vægt | 168.9951 |