Få mere at vide
Pentafluoropyridin, TRC
Artikelnummer. 30421936
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421936 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2735581G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoropyridine
CAS 700-16-3
Molekylær formel C5F5N
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
SMIL Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluoropyridin
Molekylvægt (g/mol) 169.05
Formel vægt 168.9951