Få mere at vide
Pentafluoropyridine, 99%
Artikelnummer. 11484197
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484197 5 g 5g
11494197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19656.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 700-16-3 | C5F5N | 169.054 g/mol
Pentafluorpyridin blev anvendt til fremstilling afη 2-C,C-koordineret pentafluorpyridinkompleks. Det blev også brugt til fremstilling af polyfluorerede koblingsprodukter via Pd(0)-katalyseret krydskoblingsreaktion med diarylzinkforbindelser. Det blev også brugt som derivatiseringsreagens i den følsomme GC-MS-metode til bestemmelse af de fire hormonforstyrrende kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentafluorpyridin blev brugt til fremstilling af η2-C,C-koordineret pentafluorpyridinkompleks. Det blev også brugt til fremstilling af polyfluorerede koblingsprodukter via Pd(0)-katalyseret krydskoblingsreaktion med diarylzinkforbindelser. Det blev også brugt som derivatiseringsreagens i den følsomme GC-MS-metode til bestemmelse af de fire hormonforstyrrende kemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, alkalimetaller og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-16-3
Molekylær formel C5F5N
Molekylvægt (g/mol) 169.054
MDL nummer MFCD00006225
InChI nøgle XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
PubChem CID 69690
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorpyridin
SMIL C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoropyridine
Tæthed 1.618
Kogepunkt 83°C to 85°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Brydningsindeks 1.3865
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1427064
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 169.05
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropyridine