Få mere at vide
Pentafluorpropionisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30412781
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412781 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2735705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Molekylær formel C6 F10 O3
Mængde 5 g
Synonym Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
InChI formel InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoyl 2,2,3,3,pentafluoropropanoat
Molekylvægt (g/mol) 310.046
Formel vægt 309.969