Få mere at vide
Pentafluorpropionisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30409551
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30409551 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30409551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP273570500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Molekylær formel C6 F10 O3
Mængde 500 mg
Synonym Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
InChI formel InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoyl 2,2,3,3,pentafluoropropanoat
Molekylvægt (g/mol) 310.046
Formel vægt 309.969