Få mere at vide
Pentafluorpropionisk anhydrid, 98%
Artikelnummer. 11461798
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461798 100 g 100g
11441798 5 g 5g
11451798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14472.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4216.48 DKK
    3793.65 DKK / 100g
    Spare 422.83 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310,047 g/mol
Pentafluorpropionsyreanhydrid virker som et derivatiseringsmiddel af aminer og alkoholer. Det bruges til fremstilling af halogenerede derivater af phenolsyrer, der kræves til bestemmelse af nogle biologisk vigtige syrer i cerebrospinalvæske, som derivatiseringsreagens ved påvisning af 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin og 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin fra brain-mulplet-C-mulplet-C ionpåvisning og ved samtidig bestemmelse af hovedmetabolitterne af dopamin i rottestriatum ved gas-væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentafluorpropionsyreanhydrid virker som et derivatiseringsmiddel af aminer og alkoholer. Det bruges til fremstilling af halogenerede derivater af phenolsyrer, der kræves til bestemmelse af nogle biologisk vigtige syrer i cerebrospinalvæske, som derivatiseringsreagens ved påvisning af 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin og 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin fra brain-mulplet-C-mulplet-C ionpåvisning og ved samtidig bestemmelse af hovedmetabolitterne af dopamin i rottestriatum ved gas-væskekromatografi.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 356-42-3
Molekylær formel C6F10O3
Molekylvægt (g/mol) 310.047
MDL nummer MFCD00000429
InChI nøgle XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
SMIL C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoropropionic anhydride
Tæthed 1.589
Kogepunkt 73 °C til 74 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1806446
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 310.04
Procent renhed 98%