Få mere at vide
Pentafluorpropionsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10035870
Brand: Thermo Scientific Acros 416920100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 422-64-0
Molekylær formel C3AgF5O2
Molekylvægt (g/mol) 270.89
MDL nummer MFCD00004170
InChI nøgle XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMIL [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoropropionic acid
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.5760g/mL
Kogepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CF3CF2CO2H
Brydningsindeks 1.2830 to 1.286
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.576
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropansyre
Formel vægt 164.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.