Få mere at vide
Pentafluorpropionsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15790869 250 g Plastflaske 250g
10035870 10 g Plastflaske 10g
10239850 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15790869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416922500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 422-64-0
Molekylær formel C3AgF5O2
Molekylvægt (g/mol) 270.89
MDL nummer MFCD00004170
InChI nøgle XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMIL [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoropropionic acid
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.5760g/mL
Kogepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CF3CF2CO2H
Brydningsindeks 1.2830 to 1.286
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 1.576
IUPAC navn sølv(1+) pentafluorpropanoat
Formel vægt 164.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske