Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluoropropionic acid |
| Farve | Farveløs til Brun |
| Tæthed | 1.5760g/mL |
| Kogepunkt | 96 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CF3CF2CO2H |
| Brydningsindeks | 1,2830 til 1,286 |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pentafluoropropionic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.