Få mere at vide
Pentafluorpropionsyre, 97 %
Artikelnummer. 10035870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10035870 10 g Plastflaske 10g
10239850 50 g Plastflaske 50g
15790869 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10035870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416920100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.53 DKK
    400.65 DKK / 10g
    Spare 44.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 422-64-0
Molekylær formel C3AgF5O2
Molekylvægt (g/mol) 270.89
MDL nummer MFCD00004170
InChI nøgle XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMIL [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluoropropionic acid
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.5760g/mL
Kogepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CF3CF2CO2H
Brydningsindeks 1,2830 til 1,286
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.576
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropansyre
Formel vægt 164.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.