Få mere at vide
Pentafluorophenyl trifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 10526640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526640 5 g Glass bottle 5g
10714502 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431520050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14533-84-7 | C8F8O2 | 280.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14533-84-7
Molekylær formel C8F8O2
Molekylvægt (g/mol) 280.07
MDL nummer MFCD00134438
InChI nøgle VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
PubChem CID 4327891
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2,2,2-trifluoroacetate
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Smeltepunkt 3.0°C
Farve Colorless
Kogepunkt 122.0°C to 125.0°C
Flammepunkt 52°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 280.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Oil
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorphenyl trifluoracetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.