Få mere at vide
Pentafluorophenyltrifluoracetat, 98+%
Artikelnummer. 15450808
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450808 25 g 25g
15440808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54529.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14533-84-7 | C8F8O2 | 280,07 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand ved 122,5 Cat°760mmHg.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14533-84-7
Molekylær formel C8F8O2
Molekylvægt (g/mol) 280.07
MDL nummer MFCD00134438
InChI nøgle VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
PubChem CID 4327891
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2,2,2-trifluoracetat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Tæthed 1.63
Kogepunkt 122 °C til 123 °C
Flammepunkt 52 °C (126 °F)
Brydningsindeks 1.368
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 2003848
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 122,5 °Cat760 mmHg.
Formel vægt 280.07
Procent renhed ≥98%