Få mere at vide
Pentafluorophenyltrifluoracetat, 98+%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand ved 122,5 Cat°760mmHg.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl trifluoroacetate |
| Tæthed | 1.63 |
| Kogepunkt | 122 °C til 123 °C |
| Flammepunkt | 52 °C (126 °F) |
| Brydningsindeks | 1.368 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 2003848 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 122,5 °Cat760 mmHg. |
| Vis mere |