Få mere at vide
Pentafluorophenyl trifluoroacetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30782378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30782378 25 g 25g
30779340 10 g 10g
30769387 100 g 100g
30775202 5 g 5g
30775848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30782378 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14704125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl trifluoroacetate
CAS 14533-84-7
Molekylær formel C8F8O2
MDL nummer MFCD00134438
Mængde 25 g
SMIL O=C(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 280.07
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.