Få mere at vide
Pentafluorphenylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11310567 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10450734 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310567 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07426CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-48-9
Molekylær formel C11H3F5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 290.15
MDL nummer MFCD09702344
InChI nøgle TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229455
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) pyrimidin-5-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 290.15
Procent renhed 97%