Få mere at vide
Pentafluorphenylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 290.15 |
| Procent renhed | 97% |