Få mere at vide
Pentafluorphenylpyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041714
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041714 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10777855 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041714 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04026CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 188837-53-8
Molekylær formel C12H4F5NO2
Molekylvægt (g/mol) 289.16
MDL nummer MFCD02916457
InChI nøgle KFJSLIBBYMXLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, pentafluorophenyl picolinate, 2-pyridinecarboxylicacid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, picolinic acid pentafluorophenyl ester, 2-pentafluorophenoxy carbonyl pyridine, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-2-carboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 2754830
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)pyridin-2-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=N2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 289.16
Procent renhed 95%