Få mere at vide
Pentafluorphenyl nikotinat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143214
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143214 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10396794 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04126CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 848347-44-4
Molekylær formel C12H4F5NO2
Molekylvægt (g/mol) 289.161
MDL nummer MFCD09064938
InChI nøgle AXHLJDBUUFUDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl nicotinate, pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 23237920
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)pyridin-3-carboxylat
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl nicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 289.16
Procent renhed 97%