Få mere at vide
Pentafluorophenyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl methacrylate |
| CAS | 13642-97-2 |
| Molekylær formel | C10H5F5O2 |
| MDL nummer | MFCD00042332 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC(=C)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.14 |
| Procent renhed | 98% |