missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentafluorophenyl Chlorothionoformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl Chlorothionoformate |
| CAS | 135192-53-9 |
| Molekylær formel | C7ClF5OS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7ClF5OS/c8-7(15)14-6-4(12)2(10)1(9)3(11)5(6)13 |
| SMIL | Fc1c(F)c(F)c(OC(=S)Cl)c(F)c1F |
| IUPAC navn | O-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) chloromethanethioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.59 |
| Formel vægt | 261.9279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?