Få mere at vide
Pentafluorphenyl 6-thien-2-ylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472284 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10367534 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54826DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-59-7
Molekylær formel C16H6F5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 371.28
MDL nummer MFCD09702374
InChI nøgle UYAXHNWJTLZXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-ylnicotinate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate, 6-thiophen-2-yl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229543
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 6-thiophen-2-ylpyridin-3-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CS2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 371.28
Procent renhed 97%