Få mere at vide
Pentafluorphenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356815
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11356815 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10738075 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58326CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-96-3
Molekylær formel C17H12F5NO4
Molekylvægt (g/mol) 389.28
MDL nummer MFCD09702389
InChI nøgle DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229582
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 389.27
Procent renhed 97%