Få mere at vide
Pentafluorphenyl 6-phenylnicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632295
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10632295 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10545364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21126CB
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-41-9
Molekylær formel C18H8F5NO2
Molekylvægt (g/mol) 365.26
MDL nummer MFCD09702345
InChI nøgle YUPUNKGUYBKZST-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate, pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229464
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 6-phenylpyridin-3-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 365.26
Procent renhed 97%