Få mere at vide
Pentafluorphenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11366775 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10727865 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366775 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52426CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 930110-97-7
Molekylær formel C18H13F5O4
Molekylvægt (g/mol) 388.29
MDL nummer MFCD09702368
InChI nøgle BDWCEFHYQPZQRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 4-4-oxanyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229528
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 4-(oxan-4-yloxy)benzoat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 388.29
Procent renhed 97%