Få mere at vide
Pentafluorphenyl 4-morpholinobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10695125
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695125 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10537634 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695125 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17426DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-51-4
Molekylær formel C17H12F5NO3
Molekylvægt (g/mol) 373.28
MDL nummer MFCD09817462
InChI nøgle UJYQDNSLPIRXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, 4-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229462
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 4-morpholin-4-ylbenzoat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 373.28
Procent renhed 97%