Få mere at vide
Pentafluorphenyl-4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10336474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68226CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941717-00-6
Molekylær formel C18H11F5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 382.29
MDL nummer MFCD09879978
InChI nøgle GQQALUKKLLEHOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 4-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229762
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)benzoat
SMIL CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 4-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 382.29
Procent renhed 97%