Få mere at vide
Pentafluorphenyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11360587 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10472844 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360587 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23826CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-42-5
Molekylær formel C17H9F5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 368.26
MDL nummer MFCD09702352
InChI nøgle LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229473
SMIL CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorphenyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat
Formel vægt 368.26
Procent renhed 97%