Få mere at vide
Pentafluorphenyl-3-(pyrid-2-yloxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707675
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10707675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50226DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate
CAS 921938-61-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C18H8F5NO3
MDL nummer MFCD09064956
Mængde 1 g
Synonym pentafluorophenyl 3-pyrid-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-pyridin-2-yloxybenzoate, 3-2-pyridinyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI nøgle LKCOLTBNDUOLEF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 3-pyridin-2-yloxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 381.258
PubChem CID 24229506
Formel vægt 381.26
Procent renhed 97%