Få mere at vide
Pentafluorphenyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337694
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337694 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10317554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60626CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-11-5
Molekylær formel C17H9F5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 368.263
MDL nummer MFCD09065010
InChI nøgle LGHVUZDAZTZCHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 3-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229633
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzoat
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 368.26
Procent renhed 97%