Få mere at vide
Pentafluorphenyl-3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10022164
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10022164
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC58826DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-02-4
Molekylær formel C14H7F5O4S
Molekylvægt (g/mol) 366.26
MDL nummer MFCD09702392
InChI nøgle FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229594
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 366.26
Procent renhed 97%