Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-thiomorpholin-4-ylisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11370677 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10693625 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370677 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50526CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-42-0
Molekylær formel C16H11F5N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 390.33
MDL nummer MFCD09702363
InChI nøgle CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229510
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 390.33
Procent renhed 97%