Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 359.25 |
| Procent renhed | 97% |