Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386654
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386654 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10623045 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10386654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69326CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chemical Identifiers
CAS 946409-38-7
Molekylær formel C15H10F5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 359.26
MDL nummer MFCD09817560
InChI nøgle YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229768
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 359.25
Procent renhed 97%