Få mere at vide
Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330577
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11330577
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC13726CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-58-7
Molekylær formel C15H5F5N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 372.27
MDL nummer MFCD09025821
InChI nøgle LHRLGPDYSCUADI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, perfluorophenyl 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 18525705
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)C2=CN=CC=C2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel vægt 372.27
Procent renhed 97%