Få mere at vide
Pentafluorphenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10769215 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10265464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69626CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 950603-27-7
Molekylær formel C17H12F5NO5S
Molekylvægt (g/mol) 437.34
MDL nummer MFCD09879986
InChI nøgle FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229773
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 437.34
Procent renhed 97%