Få mere at vide
Pentafluorphenyl 2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567464
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10567464 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10567464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57826DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 898289-52-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C18H11F8NO3
MDL nummer MFCD09025890
Mængde 1 g
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 4-morpholin-4-yl-3-pentafluorophenoxy carbonyl benzotrifluoride, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI nøgle NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2-morpholin-4-yl-5-(trifluormethyl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 441.277
PubChem CID 24229574
Formel vægt 441.27
Procent renhed 97%