Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-morpholino-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205604
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205604 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10215604 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62426CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-88-7
Molekylær formel C14H9F5N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 380.289
MDL nummer MFCD09966152
InChI nøgle ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 43811041
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 380.29
Procent renhed 97%