Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-morpholino-1,3-thiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 380.29 |
| Procent renhed | 97% |