Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10633435 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69526CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941717-05-1
Molekylær formel C15H10F5N3O3
Molekylvægt (g/mol) 375.255
MDL nummer MFCD09879983
InChI nøgle SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229769
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carboxylat
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 375.25
Procent renhed 97%