Få mere at vide
Pentafluorphenyl-2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215574
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11336835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50626DA
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-81-1
Molekylær formel C21H20F5N3O4
Molekylvægt (g/mol) 473.4
MDL nummer MFCD09966147
InChI nøgle XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 43811038
IUPAC navn tert-butyl-4-[4-(2,3,4,5,6-pentafluorphenoxy)carbonylpyridin-2-yl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 473.4
Procent renhed 90%