Få mere at vide
Pentafluorphenyl-1-methyl-1H-indol-7-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10576914 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10174104 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66926CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-96-7
Molekylær formel C16H8F5NO2
Molekylvægt (g/mol) 341.24
MDL nummer MFCD09879962
InChI nøgle UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229744
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) 1-methylindol-7-carboxylat
SMIL CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 341.23
Procent renhed 97%