Få mere at vide
Pentafluorphenol, 99+%
Artikelnummer. 10113290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113290 5 g Glasflaske 5g
10123290 10 g Glasflaske 10g
10730595 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.23 DKK
    261.65 DKK / 5g
    Spare 43.58 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-61-9
Molekylær formel C6HF5O
Molekylvægt (g/mol) 184.07
MDL nummer MFCD00002156
InChI nøgle XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorphenol
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenol
Navn note 99+%
Smeltepunkt 34 °C til 36 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 143 °C
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F5OH
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7223
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 184.07
Procent renhed 99+%
Fysisk form Lavsmeltende krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.