Få mere at vide
Pentafluorphenol, 99%
Artikelnummer. 11473047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473047 100 g 100g
11453047 5 g 5g
11463047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15574.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184,07 g/mol
Pentafluorphenol anvendes til fremstilling af pentafluorphenylestere til peptidsyntese og vulkaniserede polymerer. Det bruges også til peptidkobling og heterocykliske syrederivater. Det er involveret i fremstillingen af pentafluorphenylformiat, der fungerer som et formuleringsmiddel for aminer og aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentafluorphenol anvendes til fremstilling af pentafluorphenylestere til peptidsyntese og vulkaniserede polymerer. Det bruges også til peptidkobling og heterocykliske syrederivater. Det er involveret i fremstillingen af pentafluorphenylformiat, der fungerer som et formuleringsmiddel for aminer og aminosyrer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-61-9
Molekylær formel C6HF5O
Molekylvægt (g/mol) 184.07
MDL nummer MFCD00002156
InChI nøgle XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorphenol
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenol
Smeltepunkt 32 °C til 36 °C
Tæthed 1.757
Kogepunkt 143 °C
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 100 g
Beilstein 1912584
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 184.06
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorophenol