Få mere at vide
Pentafluorphenol, 99%
Beskrivelse
Pentafluorphenol anvendes til fremstilling af pentafluorphenylestere til peptidsyntese og vulkaniserede polymerer. Det bruges også til peptidkobling og heterocykliske syrederivater. Det er involveret i fremstillingen af pentafluorphenylformiat, der fungerer som et formuleringsmiddel for aminer og aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pentafluorphenol anvendes til fremstilling af pentafluorphenylestere til peptidsyntese og vulkaniserede polymerer. Det bruges også til peptidkobling og heterocykliske syrederivater. Det er involveret i fremstillingen af pentafluorphenylformiat, der fungerer som et formuleringsmiddel for aminer og aminosyrer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenol |
| Smeltepunkt | 32 °C til 36 °C |
| Tæthed | 1.757 |
| Kogepunkt | 143 °C |
| Flammepunkt | 72 °C (161 °F) |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1912584 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 184.06 |
| Vis mere |