Få mere at vide
(Pentafluorethyl)trimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15580614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15580614 1 g 1g
15590614 5 g 5g
15500624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15580614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459300010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124898-13-1
Molekylær formel C5H9F5Si
Molekylvægt (g/mol) 192.2
InChI nøgle MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
IUPAC navn trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 70.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel F3CCF2Si(CH3)3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible.
Formel vægt 192.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.