Få mere at vide
(Pentafluorethyl)trimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444350
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444350 1 g 1g
11454350 5 g 5g
11464350 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25775.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.204 g/mol
(Pentafluorethyl)trimethylsilan fungerer som et siliciumbaseret fluoreringsreagens til trifluormethylering af carbonyler og ethylendiaminer. Det bruges også som en forløber for metalmedieret trifluormethylering af aromatiske, heteroaromatiske og vinylsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Pentafluorethyl)trimethylsilan fungerer som et siliciumbaseret fluoreringsreagens til trifluormethylering af carbonyler og ethylendiaminer. Det bruges også som en forløber for metalmedieret trifluormethylering af aromatiske, heteroaromatiske og vinylsubstrater.
Opløselighed Blandbar med
tetrahydrofuran.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124898-13-1
Molekylær formel C5H9F5Si
Molekylvægt (g/mol) 192.204
MDL nummer MFCD04116436
InChI nøgle MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
IUPAC navn trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran.
Formel vægt 192.21
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.327
Følsomhed Moisture sensitive