Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pentafluorbenzylbromid (PFBBr) Alkyleringsreagens
Artikelnummer. 11547740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11547740 5 g Hver
1 options
Artikelnummer. 11547740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS58220
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Derivatiser carboxylsyrer, phenoler og sulfonamider til elektronindfangningsdetektion (ECD) GC-analyse med Thermo Scientific™ Pentafluorbenzylbromid (PFBBr) Alkyleringsreagens.
Derivatiser carboxylsyrer, phenoler og sulfonamider til elektronindfangningsdetektion (ECD) GC-analyse med Thermo Scientific™ Pentafluorbenzylbromid (PFBBr) Alkyleringsreagens. Reaktionstiderne er hurtige (∼ 20 minutter). Derivater er meget EC-følsomme, hvilket gør dem anvendelige i lavniveaubestemmelser af fedtsyrer. PFBBr er blevet anvendt til at analysere spororganiske stoffer i asfalter og som fingeraftryksteknik til at identificere asfaltforurenende stoffer fundet i overfladevand.
  • Hurtige reaktionstider for ekstraktionsalkyleringsteknik:∽ 20 minutter
  • Derivater er meget EC-følsomme, hvilket gør dem nyttige ved lavt niveaubestemmelse af fedtsyrer
  • Analyse af spororganiske stoffer i asfalt
Anbefalet til:
Analyse af spororganiske stoffer i asfalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Ætsende
Opbevaring Stuetemperatur
Standard komponenter alfa-brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluen
Standard koncentration 98 til 100 %
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.