Få mere at vide
Pentafluorobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30414638
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414638 1 g
30409612 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2703001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2251-50-5
Molekylær formel C7 Cl F5 O
Molekylvægt (g/mol) 230.52
Synonym 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid chloride, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, NSC 97002, Perfluorobenzoyl Chloride
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoylchlorid
SMIL Fc1c(F)c(F)c(C(=O)Cl)c(F)c1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorobenzoyl Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
Formel vægt 229.9558